Documentos Principais
Z322717
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
BRAND 90354
A × Diâmetro
125 mm × 80 mm
capacidade
500 mL
Descrição geral
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)