Z322741
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 2,000 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
BRAND 90364
A × Diâmetro
210 mm × 120 mm
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)