Z131008
Nalgene® beaker with handle
capacity 3,000 mL
Sinônimo(s):
HDPE beaker, heavy wall beaker
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene
Características
graduations
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 1220-2500
capacidade
3,000 mL
Descrição geral
Heavy-wall, HDPE, rectangular handle. Graduated in oz and mL. Suitable for handling acids and alkalis.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)