Documentos Principais
CLS1000P2L
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 2 L
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
polypropylene
Características
graduations (200 mL)
fabricante/nome comercial
Corning 1000P-2L
A × D.E.
185 mm × 132 mm
tamanho
2 L
Descrição geral
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS1000P2L-6EA4061833880135