CLS1015P2L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 2 L
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
graduations (20 mL)
fabricante/nome comercial
Corning 1015P-2L
A × D.E.
217 mm × 152 mm
tamanho
2 L
Descrição geral
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)