Documentos Principais
CLS1015P500
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 500 mL
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
polypropylene
Características
graduations (10 mL)
fabricante/nome comercial
Corning 1015P-500
A × D.E.
136 mm × 95 mm
tamanho
500 mL
Descrição geral
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)