Key Documents
Z272752
Sigma-Aldrich
Nalgene® PFA beaker
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
chemical resistance beaker, plastic beaker
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
PFA
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 1510-0100
capacidade
100 mL
Descrição geral
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3