CLS762413
Pyrex® HDPE stopper, improved form
stopper joint: 13
Sinônimo(s):
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7624
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: stopper13
fabricante/nome comercial
Corning 7624-13
Categorias relacionadas
Descrição geral
Blue and white stoppers with closed bottoms, made of linear high-density polyethylene. Improved design fully protects the neck in the event of accidental tipping.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)