Materiais
polypropylene
Características
subdivision 10 mL
embalagem
pkg of 100 ea
A × D.E.
72 mm × 58 mm
capacidade
100 mL
Descrição geral
- Translucent PP with three dripless pouring spouts
- Molded graduations
- Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
- Autoclavable
Outras notas
Browse all plastic beakers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)