Z548928
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
131 mm
capacidade
1,000 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z548928-1EA | 4061832117591 |