Documentos Principais
Z331457
Lenz® round bottom flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
Agency
according to DIN 12 348
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Lenz 3.0029.37
capacidade
100 mL
Informações legais
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)