Documentos Principais
Z178241
Sigma-Aldrich
Round-bottom-flask support
diam. × H 171 mm × 51 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
polypropylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
10,000 mL
diâmetro × A
171 mm × 51 mm
Descrição geral
PP, for glass or plastic flasks up to 10 L in size. Flask is automatically centered in stepped, concentric-ring inner cone. Stackable. Steam autoclavable at 250°F (121°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Cork flask support ring I.D. × O.D. 30 mm × 80 mm
Z512370
Cork flask support ring