Z420190
Flaskup® holders for round-bottom flasks
Holds 1 x 500 mL flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
Holds 1 x 500 mL flask
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F38951-2012
Categorias relacionadas
Descrição geral
Holder sits firmly on a flat surface and allows quick access and maneuverability of equipment and supplies.
Informações legais
Flaskup is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420190-1PAK | 4061832264561 |