Documentos Principais
Z512400
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 120 mm × 170 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
esterilidade
non-sterile
Características
fits flask 5 L
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
120 mm × 170 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)