Z512419
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 150 mm × 210 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Características
fits flask 12 L
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.I. × D.E.
150 mm × 210 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z512419-1EA | 4061833310229 |