Documentos Principais
CLS40602L
Pyrex® Florence flat-bottom flask
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
bottom flask, flat flask, florence flask, Corning® 4060
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
tamanho da tampa
8
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Tooled mouth
long neck, tooled mouth
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4060-2L
capacidade
2,000 mL
tamanho do gargalo
(1)
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)