Documentos Principais
Z682845
Ace receiving flask,
capacity 3000 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS35/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 00427
capacidade
3000 mL
Descrição geral
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)