14360C
EX-CELL® CD CHO Serum-Free Medium for CHO Cells, Chemically Defined
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.6 g/L
glucose: 5.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Informações legais
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.