C0363
EX-CELL® CHO 5 Medium
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CHO Medium
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
adequação
endotoxin tested
componentes
HEPES: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Outras notas
Does not contain antibiotics, antimycotics, L-glutamine, or transferrin. Contains no animal-derived proteins or other components.
Atenção
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2