G8541
Ala-Gln
200 mM, solution, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified
Sinônimo(s):
Alanyl-glutamine, Glutamine-S
About This Item
Produtos recomendados
grau
Biotechnology Performance Certified
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
solution
concentração
200 mM
Impurezas
endotoxin, tested
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
chave InChI
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.