Documentos Principais
A6426
Sigma-Aldrich
Antiespumante 204
mixture of organic polyether dispersions
Sinônimo(s):
organic antifoam
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic
Formulário
liquid
técnica(s)
microbiological culture: suitable
viscosidade
400 cP(lit.)
densidade
1.01 g/cm3 at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
O antiespumante age como um supressor eficaz de espuma. O antiespumante 204 contém componentes 100% ativos e é uma mistura de dispersões orgânicas não siliconadas de poliéteres à base de polipropileno. Ele não contém óleo mineral. O antiespumante 204 em si pode ser considerado um tensoativo, mas ele não contém nenhum outro tensoativo. Este produto é sintético e não é derivado de fontes animais nem vegetais. O antiespumante 204 pode ser esterilizado várias vezes. As propriedades de vazão do antiespumante 204 são tais que ele pode ser bombeado para um fermentador conforme a necessidade. Para uso em meios microbiológicos, a Sigma recomenda uma concentração inicial entre 0,005% e 0,01%.
Aplicação
O antiespumante 204 foi usado:
  • para suprimir a formação de bolhas em soluções de tilacoide durante a quantificação de isopreno intramembranar
  • como componente de meio de fermentação de cultura contínua e batelada alimentada
  • para suprimir a formação extrema de bolhas no fermentador
Características e benefícios
  • Surfactante altamente versátil para sua pesquisa em biologia celular e bioquímica
  • Adequado para cultura microbiológica
Outras notas
Contém componentes 100% ativos e é uma mistura de antiespumantes orgânicos não siliconados em uma dispersão de poliol. Pode ser repetidamente esterilizado.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Canamicina meets USP testing specifications, powder
Sigma-Aldrich
K1637
Canamicina
Physiology of Aspergillus niger in oxygen-limited continuous cultures: Influence of aeration, carbon source concentration and dilution rate
Diano A, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 103(5), 956-965 (2009)
Ultrasound-assisted fermentation enhances bioethanol productivity
Sulaiman AZ, et al.
Biochemical Engineering Journal, 54(3), 141-150 (2011)
A novel noncovalent complex of chorismate mutase and DAHP synthase from Mycobacterium tuberculosis: protein purification, crystallization and X-ray diffraction analysis
M Okvist, et al.
Acta Crystallographica Section F, Structural Biology and Crystallization Communications, 65(10), 1048-1052 (2009)
Concentration of isoprene in artificial and thylakoid membranes
Harvey CM, et al.
Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 47(5), 419-429 (2015)
Erin E Johnson et al.
Bioresource technology, 209, 1-7 (2016-03-08)
Waste crude glycerol from biodiesel production can be used to produce biobutanol using Clostridium pasteurianum with the main products being n-butanol, 1,3-propanediol (PDO) and ethanol. There has been much discrepancy and mystery around the cause and effect of process parameters