101842
Cyclohexanemethylamine
98%
Sinônimo(s):
(Aminomethyl)cyclohexane, Hexahydrobenzylamine
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
159-161 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,8H2
chave InChI
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?