55201
DL-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
purum, ≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, DL-Pantolactone, Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (T)
forma
solid
pf
74-78 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC(=O)C1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3
chave InChI
SERHXTVXHNVDKA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
122 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?