D0730000
Dexpanthenol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-Panthenol, (R)-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Provitamin B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
família API
dexpanthenol
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
densidade
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
chave InChI
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Descrição geral
Dexpanthenol, an alcoholic analog of pantothenic acid, can be potentially applied for skin wound healing application. It is utilized in multi-vitamin formulations, as a parenteral drug and certain cosmetic preparations. When absorbed by the skin, it is transformed into pantothenic acid (vitamin B5), which has implications in the biosynthesis of coenzyme A.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)