Y0002234
Dexpanthenol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoic acid, (R)-Pantoic acid
About This Item
Produtos recomendados
família API
dexpanthenol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](C(CO)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
chave InChI
OTOIIPJYVQJATP-BYPYZUCNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002234 | 4065266068269 |