PHR3167
1,3-Propanediol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, Trimethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1570483
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
família API
1,3-propanediol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 mL
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
p.e.
214 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−27 °C (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
chave InChI
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)