1570483
USP
1,3-Propanediol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxypropane, Trimethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
família API
1,3-propanediol
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.440 (lit.)
pb
214 °C/760 mmHg (lit.)
pf
−27 °C (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
chave InChI
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1