729698
(S)-(+)-Pantolactone
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (S)-(+)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (S)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, L-Pantolactone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]22/D +50.0°, c = 0.5 in H2O
p.e.
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
pf
89-93 °C
grupo funcional
ester
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
chave InChI
SERHXTVXHNVDKA-SCSAIBSYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)