Documentos Principais
647187
Sigma-Aldrich
5-Bromophthalide
97%
Sinônimo(s):
5-Bromo-3H-isobenzofuranone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
213.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
162-166 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
chave InChI
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)