Key Documents
710814
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
201.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
130-135 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
chave InChI
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
m-Anisaldehyde 97%
Sigma-Aldrich
129658
m-Anisaldehyde