740837
4-Isoxazoleboronic acid pinacol ester
95%
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
110-115 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnoc2
InChI
1S/C9H14BNO3/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3
chave InChI
LXCICYRNWIGDQA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?