About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4C6H6(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1237421
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
densidade
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?