Documentos Principais
T19003
Sigma-Aldrich
α-Tetralone
97%
Sinônimo(s):
alpha-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Beilstein:
607374
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
p.e.
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
pf
2-7 °C (lit.)
densidade
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
chave InChI
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kunal Roy et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1941-1951 (2008-12-27)
A series of naphthalene and non-naphthalene derivatives (n=42) having cytochrome P450 2A6 and 2A5 inhibitory activities, reported by Rahnasto et al., were subjected to QSAR and QAAR studies. The analyses were performed using electronic, spatial, shape and thermodynamic descriptors to
Minna Rahnasto et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(2), 440-449 (2005-01-22)
The purpose of this study was to develop screening and in silico modeling methods to obtain accurate information on the active center of CYP2A6, a nicotine oxidizing enzyme. The inhibitory potencies of 26 naphthalene and 16 non-naphthalene derivatives were determined
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T19003-5G4061832491202
T19003-100G4061837338380
T19003-500G4061832491196