Documentos Principais
A13409
Sigma-Aldrich
α-Acetylbutyrolactone
≥99%
Sinônimo(s):
2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyloxolan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
128.13
Beilstein:
112676
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1CCOC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
chave InChI
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)