Documentos Principais
662712
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
93-97 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)ccn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)