Documentos Principais
728675
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-fluoropyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5FN2
Número CAS:
Peso molecular:
112.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.563
densidade
1.212 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccnc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
chave InChI
QVDACIZNNNFTBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)