Key Documents
W438933
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpyridine
≥98%, FG
Sinônimo(s):
2,4-Lutidine, 2,4-Dimethylpyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
107.15
Número FEMA:
4389
Beilstein:
1506
Número MDL:
Número de Flavis:
14.104
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
pb
159 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
smoky; phenolic
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(C)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup