W324906
2,6-Xylenol
≥99%, FG
Sinônimo(s):
2,6-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
1110 °F
p.e.
203 °C (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
medicinal
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Aplicação
- Methodological Considerations of the Acetaminophen Detection : This study explores the use of 2,6-Xylenol in the detection of acetaminophen through the indophenol reaction, highlighting its importance in forensic science and toxicology for accurate drug testing (Shinkawa et al., 2023).
- Carbon Dioxide Solubility in Nonionic Deep Eutectic Solvents Containing Phenolic Alcohols: Investigates the solubility of CO2 in solvents containing 2,6-Xylenol, underscoring its potential in capturing and storing carbon dioxide, which is vital for combating climate change (Alhadid et al., 2022).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?