D175005
2,6-Dimethylphenol
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-m-xylene, vic.-m-Xylenol
Ensaio
99%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
1110 °F
p.e.
203 °C (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?