D175404
3,4-Dimethylphenol
98%
Sinônimo(s):
1,2-Dimethyl-4-hydroxybenzene, 3,4-Xylenol, 4-Hydroxy-o-xylene
Ensaio
98%
forma
crystals
pb
227 °C (lit.)
pf
65-68 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- It can react with ethyl cinnamates in trifluoroacetic acid to form the corresponding dihydrocoumarin derivatives.
- Bromination of 3,4-dimethylphenol using bromine can lead to 6-bromo-3,4-dimethylphenol.
- It can react with 1-fluoro-4-chloromethyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoro-borate) (Selectfluor® F-TEDA-BF4) to form 4-fluoro-3,4-dimethylcyclohexa-2,5-dienone.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?