Documentos Principais
W370401
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol
≥97%
Sinônimo(s):
2,6-dimethoxy-p-cresol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-methylsyringol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H2(OCH3)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número FEMA:
3704
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.053
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
p.e.
145-146 °C/14 mmHg (lit.)
pf
37-42 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
medicinal; smoky; spicy; woody; phenolic
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-4-7(11-2)9(10)8(5-6)12-3/h4-5,10H,1-3H3
chave InChI
ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W370401-100G
W370401-25G4061835518647
W370401-1KG4061834406273
W370401-SAMPLE4061837537264