Key Documents
W393215
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl propionate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
(E)-2-Hexen-1-yl propionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
Número FEMA:
3932
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.395
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; green; fruity; tropical; rhubarb
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)