Documentos Principais
W341606
Sigma-Aldrich
trans-3-Octen-2-one
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=CHCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número FEMA:
3416
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11170
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
07.107
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
contém
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
pb
100 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
mushroom; earthy; spicy; herbaceous; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b7-6+
chave InChI
ZCFOBLITZWHNNC-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)