W387401
2-Methyl-1-propanethiol
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Isobutyl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
124 mmHg ( 37.8 °C)
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.4385 (lit.)
p.e.
87-89 °C (lit.)
densidade
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Targeting the cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform using a novel disulfide-based brain drug delivery system.: This paper discusses a novel brain drug delivery system that targets the LAT1 transporter, using 2-Methyl-1-propanethiol in the design of disulfide-based prodrugs for enhanced delivery across the blood-brain barrier (Killian et al., 2007).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W387401-1KG | |
W387401-4KG-K | 4061837820854 |
W387401-8KG-K | 4061837820861 |
W387401-SAMPLE-K | 4061837537622 |
W387401-1KG-K | 4061837820847 |
W387401-4KG | |
W387401-8KG | |
W387401-SAMPLE |