Documentos Principais
226149
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
TBDMS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilylester
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
264.34
Beilstein:
2370068
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
p.e.
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
chave InChI
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This reagent was used to introduce a bulky tert-butyl dimethylsilyl group onto a cis-bis(alkenyl)oxirane facilitating a room temperature Cope rearrangement to a 2-CF3-4,5-dihydrooxepin.
Together with a thiolane promotes a rapid and efficient chalcogenide-Morita-Baylis-Hillman reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemistry Letters (Jpn), 33, 438-439 (2004)
Tetrahedron Letters, 47, 3553-3553 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2287-2287 (1993)
Heterocycles, 29, 35-35 (1989)
Tetrahedron Letters, 27, 3227-3227 (1986)