91741
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
purum, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
TMS triflate, TMSOTf, Trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilylester
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.36 (lit.)
p.e.
77 °C/80 mmHg (lit.)
densidade
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
chave InChI
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Allylation of acetals to form homoallyl ethers.
- Synthesis of 1,2-trans-glycosides.
- Conversion of alcohols to esters.
- Aminomethylation of silyl enol ethers with aminomethyl alkyl ethers.
- Glycosidation of (+)-4-demethoxyanthracyclinones.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)