Documentos Principais
225800
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
98%
Sinônimo(s):
Ethylene glycol bis(trimethylsilyl ether)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
206.43
Beilstein:
1744217
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
165-166 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
chave InChI
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)