447250
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
96%
Sinônimo(s):
1,2-(Triethoxysilyl)ethane, 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane, 4,4,7,7-Tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, Ethylenebis(triethoxysilane)
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
pb
119 °C (lit.)
densidade
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H34O6Si2/c1-7-15-21(16-8-2,17-9-3)13-14-22(18-10-4,19-11-5)20-12-6/h7-14H2,1-6H3
chave InChI
IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
nasopharynx,larynx
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?