Documentos Principais
44795
Supelco
N,O-Bis(tert-butyldimethylsilyl)acetamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]ethanimidic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, BTBSA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H33NOSi2
Número CAS:
Peso molecular:
287.59
Beilstein:
2096003
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C/C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=N\[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H33NOSi2/c1-12(15-17(8,9)13(2,3)4)16-18(10,11)14(5,6)7/h1-11H3/b15-12+
chave InChI
XFPQBAQQJIQJLY-NTCAYCPXSA-N
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient Method for the t-Butyldimethylsilylation of Alcohols with N,O-Bis(t-butyldimethylsilyl)acetamide.
Johnson, D.A. and Taubner, L. M
Tetrahedron Letters, 37, 605-608 (1996)
T.P. Mawhinney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 3336-3336 (1982)