Documentos Principais
235067
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
99%
Sinônimo(s):
TESCl, Triethylchlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3SiCl
Número CAS:
Peso molecular:
150.72
Beilstein:
1732860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
p.e.
142-144 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Employed together with Grignard reagents in a palladium-catalyzed carbosilylation of allenes. The Grignard attacks the allene central carbon and the terminal carbon is silylated.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
235067-5G4061838784919
235067-25G4061838784902